1-Butil-3-metilpiridinio tetrafluoroborato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26983.18
H26983.06
H26983.18EA
251
EUR
H26983.18
H26983.06
1-Butil-3-metilpiridinio tetrafluoroborato ≥99%
1-Butil-3-metilpiridinio tetrafluoroborato
Purity: 99%
CAS No.: 597581-48-1
Molecular Formula: C10H16BF4N
Formula Weight: 237.06
MDL No.: MFCD08458499
Formula:
C₁₀H₁₆BF₄N Densidad: 1,204 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458499 Núm. CAS: 597581-48-1 |