1-Butil-4-metilpiridinio tetrafluoroborato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 87.5 EUR
H27100.06 H27100.18
1-Butil-4-metilpiridinio tetrafluoroborato ≥99%
1-Butil-4-metilpiridinio tetrafluoroborato
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N
MW: 237,05 g/mol
Densidad: 1,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095460
Núm. CAS: 343952-33-0