1-butil-1-metilpirrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
PYR14-TFSI, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
H27177.06
H27177.18
H27177.06EA
81.9
EUR
H27177.06
H27177.18
1-butil-1-metilpirrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98%
1-butil-1-metilpirrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Purity: 98%
CAS No.: 223437-11-4
Molecular Formula: C11H20F6N2O4S2
Formula Weight: 422.42
MDL No.: MFCD07784447
Formula:
C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂ MW: 422,41 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784447 Núm. CAS: 223437-11-4 |