Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
H27307.18
H27307.09
H27307.18EA
264
EUR
H27307.18
H27307.09
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio ≥98%
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio
Purity: 98+%
CAS No.: 90076-65-6
Molecular Formula: C2F6LiNO4S2
Formula Weight: 287.08
Melting Point: 234-238°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00210017
Formula:
C₂F₆LiNO₄S₂ Pto. de fusión: 234…238 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210017 Núm. CAS: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8,II |