1-Butil-4-metilpiridinio hexafluorofosfato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorophosphate
H27355.06
H27355.18
H27355.06EA
95.4
EUR
H27355.06
H27355.18
1-Butil-4-metilpiridinio hexafluorofosfato ≥99%
1-Butil-4-metilpiridinio hexafluorofosfato
Purity: 99%
CAS No.: 401788-99-6
Molecular Formula: C10H16F6NP
Formula Weight: 295.22
Melting Point: 45°
MDL No.: MFCD03095438
Formula:
C₁₀H₁₆F₆NP MW: 295.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095438 Núm. CAS: 401788-99-6 |