3-Cloro-5-fluoropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H30170.03
H30170.06
H30170.03EA
109
EUR
H30170.03
H30170.06
3-Cloro-5-fluoropiridina ≥98%
3-Cloro-5-fluoropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 514797-99-0
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: 25-27°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD05663707
Formula:
C₅H₃ClFN Pto. de fusión: 25…27 °C Pto. de inflamación: 41 °C (106 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663707 Núm. CAS: 514797-99-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |