3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
H30222.09
H30222.18
H30222.09EA
51.6
EUR
H30222.09
H30222.18
3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo ≥98%
3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 29415-97-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD06203850
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231.05 g/mol Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203850 Núm. CAS: 29415-97-2 |