2-Bromo-6-metoxipiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H30593.06 H30593.14
H30593.06EA 53.4 EUR
H30593.06 H30593.14
2-Bromo-6-metoxipiridina ≥97%
2-Bromo-6-metoxipiridina
Purity: 97% CAS No.: 40473-07-2 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 206° MDL No.: MFCD00088345
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Pto. Ebullición: 206 °C
Densidad: 1.530
Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00088345
Núm. CAS: 40473-07-2