3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
H32262.03
H32262.06
H32262.03EA
89.4
EUR
H32262.03
H32262.06
3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo ≥98%
3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 334792-52-8
Molecular Formula: C8H6BrFO2
Formula Weight: 233.04
Refractive Index: 1.5345
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07780735 Núm. CAS: 334792-52-8 |