4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32391.03
H32391.06
H32391.03EA
35.2
EUR
H32391.03
H32391.06
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 1009-35-4
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Physical Form: Solid
Appearance: Cream to orange
Melting Point: 90-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632197
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ MW: 166.11 g/mol Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632197 Núm. CAS: 1009-35-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |