5-Bromo-2-isopropoxipiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32564.03
H32564.06
H32564.03EA
97.9
EUR
H32564.03
H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxipiridina ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxipiridina
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Formula:
C₈H₁₀BrNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368869 Núm. CAS: 870521-31-6 |