4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32610.03
H32610.09
H32610.03EA
116
EUR
H32610.03
H32610.09
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo ≥97%
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 80517-21-1
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277447
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ Pto. de fusión: 69…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277447 Núm. CAS: 80517-21-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |