5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32756.03
H32756.06
H32756.03EA
59.4
EUR
H32756.03
H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 50594-78-0
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 101-105°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632196
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ MW: 166.11 g/mol Pto. de fusión: 101…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632196 Núm. CAS: 50594-78-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |