2-Metoxi-6-formilpiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
H34432.03
H34432.06
H34432.03EA
69.1
EUR
H34432.03
H34432.06
2-Metoxi-6-formilpiridina 96%
2-Metoxi-6-formilpiridina
Purity: 96%
CAS No.: 54221-96-4
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Refractive Index: 1.5310
Formula:
C₇H₇NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664030 Núm. CAS: 54221-96-4 |