2-Metoxi-3-formilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
H50087.03 H50087.06
H50087.03EA 84 EUR
H50087.03 H50087.06
2-Metoxi-3-formilpiridina ≥97%
2-Metoxi-3-formilpiridina
Purity: 97% CAS No.: 71255-09-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 MDL No.: MFCD04115112
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115112
Núm. CAS: 71255-09-9