2-Cloro-4-formilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
H50098.03
H50098.06
H50098.03EA
179
EUR
H50098.03
H50098.06
2-Cloro-4-formilpiridina ≥97%
2-Cloro-4-formilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 101066-61-9
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 46-49°
MDL No.: MFCD06651557
Formula:
C₆H₄ClNO Pto. de fusión: 46…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06651557 Núm. CAS: 101066-61-9 |