5-Bromo-2-formilpiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
H50154.03
H50154.06
H50154.03EA
82
EUR
H50154.03
H50154.06
5-Bromo-2-formilpiridina ≥99%
5-Bromo-2-formilpiridina
Purity: 99%
CAS No.: 31181-90-5
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Melting Point: 94-96°
MDL No.: MFCD04112535
Formula:
C₆H₄BrNO Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112535 Núm. CAS: 31181-90-5 |