2-Cloro-3-formilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
H53399.03
H53399.06
H53399.14
H53399.03EA
42.9
EUR
H53399.03
H53399.06
H53399.14
2-Cloro-3-formilpiridina ≥98%
2-Cloro-3-formilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 36404-88-3
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Flash Point:
Formula:
C₆H₄ClNO Pto. de fusión: 50…54 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01315308 Núm. CAS: 36404-88-3 |