2,4,6-Trimetilpirilio tetrafluoroborato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00467.06
L00467.14
L00467.06EA
56.1
EUR
L00467.06
L00467.14
2,4,6-Trimetilpirilio tetrafluoroborato ≥98%
2,4,6-Trimetilpirilio tetrafluoroborato
Purity: 98+%
CAS No.: 773-01-3
Molecular Formula: C8H11BF4O
Formula Weight: 209.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 224-226°
Beilstein Reference: 3639361
MDL No.: MFCD00032098
Formula:
C₈H₁₁BF₄O Pto. de fusión: 224…226 °C |
Número MDL:
MFCD00032098 Núm. CAS: 773-01-3 EINECS: 212-256-2 |