o-Toluico hidracida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
L00668.06
L00668.14
L00668.06EA
47.5
EUR
L00668.06
L00668.14
o-Toluico hidracida ≥98%
o-Toluico hidracida
Purity: 98+%
CAS No.: 7658-80-2
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1862809
Formula:
C₈H₁₀N₂O MW: 150.18 g/mol Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014756 Núm. CAS: 7658-80-2 EINECS: 231-623-8 |