m-Toluico hidracida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01043.06
L01043.14
L01043.06EA
40.6
EUR
L01043.06
L01043.14
m-Toluico hidracida ≥97%
m-Toluico hidracida
Purity: 97%
CAS No.: 13050-47-0
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 2045125
Formula:
C₈H₁₀N₂O Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014760 Núm. CAS: 13050-47-0 EINECS: 235-926-6 |