Ácido 3-metil-2-furoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
L01763.03 L01763.06
L01763.03EA 72.9 EUR
L01763.03 L01763.06
Ácido 3-metil-2-furoico ≥98%
Ácido 3-metil-2-furoico
Purity: 98+% CAS No.: 4412-96-8 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 116183
Formula: C₆H₆O₃
Pto. de fusión: 133…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014111
Núm. CAS: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2