Tropina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02332.09
L02332.18
L02332.09EA
45.2
EUR
L02332.09
L02332.18
Tropina ≥98%
Tropina
Purity: 98%
CAS No.: 120-29-6
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: 61-65° (dried)
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 80188
Merck Reference: 14,9781
MDL No.: MFCD00005551
Formula:
C₈H₁₅NO Pto. Ebullición: 232…234 °C Pto. de fusión: 61…65 °C (anhydr.) Densidad: 1,04 |
Número MDL:
MFCD00180667 Núm. CAS: 120-29-6 EINECS: 204-384-2 Índice Merck: 14,9781 |