Cloro(difenil)(metil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04162.09
L04162.18
L04162.09EA
41.3
EUR
L04162.09
L04162.18
Cloro(difenil)(metil)silano ≥97%
Cloro(difenil)(metil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 144-79-6
Molecular Formula: C13H13ClSi
Formula Weight: 232.79
Flash Point: 141°(285°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Irritating
Boiling Point: 294-295°
Beilstein Reference: 2937445
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000498
Formula:
C₁₃H₁₃ClSi Pto. Ebullición: 294…295 °C Densidad: 1,104 Pto. de inflamación: 141 °C (285 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000498 Núm. CAS: 144-79-6 EINECS: 205-639-0 UN: 2987 ADR: 8,II |