5-Amino-2-furoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
L05958.03
L05958.06
L05958.03EA
109
EUR
L05958.03
L05958.06
5-Amino-2-furoato de metilo 98%
5-Amino-2-furoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 22600-30-2
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 1365799
Formula:
C₆H₇NO₃ MW: 141,13 g/mol Pto. de fusión: 131…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051661 Núm. CAS: 22600-30-2 |