Cloruro de 2-furoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L06960.18
L06960.30
L06960.18EA
63.4
EUR
L06960.18
L06960.30
Cloruro de 2-furoílo ≥98%
Cloruro de 2-furoílo
Purity: 98+%
CAS No.: 527-69-5
Molecular Formula: C5H3ClO2
Formula Weight: 130.53
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -2 to 1°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 110144
Merck Reference: 14,4310
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003228
Formula:
C₅H₃ClO₂ MW: 130,53 g/mol Pto. Ebullición: 173…174 °C Pto. de fusión: –2…+1 °C Densidad: 1,325 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003228 Núm. CAS: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4310 |