Anhídrido 4-nitrooftalico tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
L08020.06 L08020.14
L08020.06EA 65.2 EUR
L08020.06 L08020.14
Anhídrido 4-nitrooftalico tech. 90%, grado técnico
Anhídrido 4-nitrooftalico
Purity: 90% CAS No.: 5466-84-2 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 116-121° Beilstein Reference: 179682
Formula: C₈H₃NO₅
MW: 193,12 g/mol
Pto. de fusión: 116…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005922
Núm. CAS: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2