Adipato de bis(2-etilhexilo) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L10195.14
L10195.22
L10195.14EA
38
EUR
L10195.14
L10195.22
Adipato de bis(2-etilhexilo) ≥99%
Adipato de bis(2-etilhexilo)
Purity: 99%
CAS No.: 103-23-1
Molecular Formula: C22H42O4
Formula Weight: 370.58
Flash Point: 196°(384°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166-168°/1mm
Beilstein Reference: 1803774
MDL No.: MFCD00009496
Formula:
C₂₂H₄₂O₄ Pto. Ebullición: 166…168 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: –67 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 196 °C (384 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009496 Núm. CAS: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |