Etanolato de tántalo(V) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tantalum(V) ethoxide
L10288.06
L10288.14
L10288.06EA
111
EUR
L10288.06
L10288.14
Etanolato de tántalo(V) ≥99%
Etanolato de tántalo(V)
Purity: 99+%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formula:
C₁₀H₂₅O₅Ta MW: 406.25 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (0.1 mmHg) Pto. de fusión: 18…19 °C Densidad: 1.566 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049785 Núm. CAS: 6074-84-6 EINECS: 228-010-2 ADR: 3 III |