Ácido 3-furoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
L11629.06
L11629.14
L11629.06EA
46.8
EUR
L11629.06
L11629.14
Ácido 3-furoico ≥99%
Ácido 3-furoico
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Formula:
C₅H₄O₃ Pto. de fusión: 120…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005350 Núm. CAS: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |