Ácido 2-aminoadípico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
DL-2-Aminoadipic acid, (RS)-2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Homoglu-OH, 2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Aad-OH
L12717.03
L12717.06
L12717.03EA
69.4
EUR
L12717.03
L12717.06
Ácido 2-aminoadípico 98%
Ácido 2-aminoadípico
Purity: 98%
CAS No.: 542-32-5
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1773077
Merck Reference: 14,416
MDL No.: MFCD00063119
Formula:
C₆H₁₁NO₄ Pto. de fusión: 196…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063119 Núm. CAS: 542-32-5 EINECS: 208-809-2 Índice Merck: 14,416 |