Ácido L-α-Aminoadípico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
L13924.03
L13924.06
L13924.03EA
92.7
EUR
L13924.03
L13924.06
Ácido L-α-Aminoadípico 98%
L-α-Aminoadipic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1118-90-7
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 1724348
Formula:
C₆H₁₁NO₄ MW: 161,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 206 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002636 Núm. CAS: 1118-90-7 |