3-Bromopropionato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 3-bromopropanoate
L14127.14
L14127.22
L14127.14EA
77.6
EUR
L14127.14
L14127.22
3-Bromopropionato de metilo ≥97%
3-Bromopropionato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 3395-91-3
Molecular Formula: Br(CH2)2CO2CH3
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 58-60°/12mm
Beilstein Reference: 1742949
MDL No.: MFCD00000250
Formula:
C₄H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 58…60 °C (12 mmHg) Densidad: 1,530 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000250 Núm. CAS: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |