Ácido 4,5-dibromo-2-furoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dibromofuran-2-carboxylic acid
L15517.06
L15517.14
L15517.06EA
64.8
EUR
L15517.06
L15517.14
Ácido 4,5-dibromo-2-furoico ≥97%
Ácido 4,5-dibromo-2-furoico
Purity: 97%
CAS No.: 2434-03-9
Molecular Formula: C5H2Br2O3
Formula Weight: 269.88
Melting Point: 169-172°
Beilstein Reference: 129312
Formula:
C₅H₂Br₂O₃ Pto. de fusión: 169…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092311 Núm. CAS: 2434-03-9 |