Trifluorometanosulfonato de cinc ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L15969.06 L15969.14
L15969.06EA 49.1 EUR
L15969.06 L15969.14
Trifluorometanosulfonato de cinc ≥98%
Trifluorometanosulfonato de cinc
Purity: 98% CAS No.: 54010-75-2 Molecular Formula: C2F6O6S2Zn Formula Weight: 363.51 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4028195 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013229
Formula: C₂F₆O₆S₂Zn
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013229
Núm. CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III