Etanolato de tántalo(V) 99.95% (metals basis), Optical Grade
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tantalum(V) ethoxide
L16033.03
L16033.06
L16033.03EA
31.6
EUR
L16033.03
L16033.06
Etanolato de tántalo(V) 99.95% (metals basis), Optical Grade
Etanolato de tántalo(V)
Purity: 99.95%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formula:
C₁₀H₂₅O₅Ta MW: 406,25 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 18…19 °C Densidad: 1,566 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049785 Núm. CAS: 6074-84-6 EINECS: 228-010-2 UN: 2924 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...