3,5-Difluorobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17171.06
L17171.14
L17171.06EA
56.8
EUR
L17171.06
L17171.14
3,5-Difluorobenzoato de metilo ≥98%
3,5-Difluorobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 216393-55-4
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Refractive Index: 1.4740
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318160 Núm. CAS: 216393-55-4 |