1-Boc-3-hidroxipiperidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L17600.03
L17600.06
L17600.03EA
41.3
EUR
L17600.03
L17600.06
1-Boc-3-hidroxipiperidina ≥97%
1-Boc-3-hidroxipiperidina
Purity: 97%
CAS No.: 85275-45-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 4180859
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093938 Núm. CAS: 85275-45-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)