3-Cloro-1,2-bencisotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
L17791.06 L17791.14
L17791.06EA 72.6 EUR
L17791.06 L17791.14
3-Cloro-1,2-bencisotiazol ≥97%
3-Cloro-1,2-bencisotiazol
Purity: 99% CAS No.: 7716-66-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Melting Point: 37-44° Boiling Point: 80-86°/0.75mm MDL No.: MFCD00673254
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Pto. Ebullición: 80…86 °C (0.75 mmHg)
Pto. de fusión: 37…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673254
Núm. CAS: 7716-66-7