4-(Bromometil)benzoato de etilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
L19219.06
L19219.14
L19219.22
L19219.06EA
34.8
EUR
L19219.06
L19219.14
L19219.22
4-(Bromometil)benzoato de etilo 96%
4-(Bromometil)benzoato de etilo
Purity: 96%
CAS No.: 26496-94-6
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5494
Melting Point: 28-33°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1869569
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03791307
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 145 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 28…33 °C |
Número MDL:
MFCD03791307 Núm. CAS: 26496-94-6 ADR: 8,II |