1-Boc-4-hidroxipiperidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L19275.06
L19275.14
L19275.06EA
27.4
EUR
L19275.06
L19275.14
1-Boc-4-hidroxipiperidina ≥98%
1-Boc-4-hidroxipiperidina
Purity: 98%
CAS No.: 109384-19-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 7202094
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Pto. de fusión: 62…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075174 Núm. CAS: 109384-19-2 |