1-Alilpiperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19391.06
L19391.14
L19391.06EA
89.8
EUR
L19391.06
L19391.14
1-Alilpiperazina ≥98%
1-Alilpiperazina
Purity: 98+%
CAS No.: 13961-36-9
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 180-182°
Beilstein Reference: 507447
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00167970
Formula:
C₇H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 180…182 °C Densidad: 0,902 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167970 Núm. CAS: 13961-36-9 UN: 2920 ADR: 8,II |