Trifluorometanosulfonato de lantano (III), anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
L19657.06
L19657.14
L19657.06EA
49.3
EUR
L19657.06
L19657.14
Trifluorometanosulfonato de lantano (III), anhidro 99%
Trifluorometanosulfonato de lantano (III)
Purity: 99%
CAS No.: 52093-26-2
Molecular Formula: C3F9LaO9S3
Formula Weight: 586.10
Beilstein Reference: 9009103
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077560
Formula:
C₃F₉LaO₉S₃ MW: 586.12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077560 Núm. CAS: 52093-26-2 UN: 3261 ADR: 8 III |