Trifluorometanosulfonato de bismuto (III) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
L19687.06
L19687.14
L19687.06EA
73.6
EUR
L19687.06
L19687.14
Trifluorometanosulfonato de bismuto (III) ≥99%
Trifluorometanosulfonato de bismuto (III)
Purity: 99%
CAS No.: 88189-03-1
Molecular Formula: C3BiF9O9S3
Formula Weight: 656.19
Melting Point:
Formula:
C₃BiF₉O₉S₃ MW: 656.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093669 Núm. CAS: 88189-03-1 UN: 3261 ADR: 8 III |