3-Metilcrotónato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
L19731.09
L19731.18
AB180858.0050
L19731.09EA
73.7
EUR
L19731.09
L19731.18
ABCRAB180858.0050
3-Metilcrotónato de metilo ≥98%
3-Metilcrotónato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 924-50-5
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -41°
Boiling Point: 134-139°
Beilstein Reference: 1741592
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00043940
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 134…139 °C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 0,936 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043940 Núm. CAS: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN: 3272 ADR: 3,III |