Trifluorometanosulfonato de cerio (IV) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20056.06
L20056.14
L20056.06EA
57.7
EUR
L20056.06
L20056.14
Trifluorometanosulfonato de cerio (IV) ≥98%
Trifluorometanosulfonato de cerio (IV)
Purity: 98%
CAS No.: 107792-63-2
Molecular Formula: (CF3SO3)4Ce
Formula Weight: 736.39
MDL No.: MFCD03844746
Formula:
C₄CeF₁₂O₁₂S₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03844746 Núm. CAS: 107792-63-2 |