Trifluorometanosulfonato de cerio (III) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L20251.06 L20251.14
L20251.06EA 84 EUR
L20251.06 L20251.14
Trifluorometanosulfonato de cerio (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de cerio (III)
Purity: 98% CAS No.: 76089-77-5 Molecular Formula: C3CeF9O9S3 Formula Weight: 587.33 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093899
Formula: C₃CeF₉O₉S₃
MW: 587.33 g/mol
Densidad: 1.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093899
Núm. CAS: 76089-77-5