Trifluorometanosulfonato de disprosio (III) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L20252.06
L20252.14
L20252.06EA
72.1
EUR
L20252.06
L20252.14
Trifluorometanosulfonato de disprosio (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de disprosio (III)
Purity: 98%
CAS No.: 139177-62-1
Molecular Formula: C3DyF9O9S3
Formula Weight: 609.69
MDL No.: MFCD00209583
Formula:
C₃DyF₉O₉S₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209583 Núm. CAS: 139177-62-1 |