Trifluorometanosulfonato de samario (III) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
L20253.06 L20253.14
L20253.06EA 72.8 EUR
L20253.06 L20253.14
Trifluorometanosulfonato de samario (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de samario (III)
Purity: 98% CAS No.: 52093-28-4 Molecular Formula: Sm(SO3CF3)3 Formula Weight: 597.56 MDL No.: MFCD00192431
Formula: C₃F₉O₉S₃Sm
MW: 597,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192431
Núm. CAS: 52093-28-4