BRIJ® 35 30% en solución acuosa non-ionic detergent, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Peligro
203724-1 203724-100
203724-1EA 327 EUR
203724-1 203724-100
BRIJ® 35 30% en solución acuosa non-ionic detergent, Millipore®
Brij® 35
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes
  • Form: Clear gel
  • CMC: 92 μM
  • Aggregation Number: 40
It liquefies upon warming to 50° C.
Formula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080891
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6